Warnschutz-Sweatshirt
Lieferant: FRISTADS KANSAS
100134271L 100134271M 100134271S 100134271XL 100134271XS 1001341712XL 1001341713XL 100134171L 100134171M 100134171S 100134171XL 100134171XS 1001342712XL 1001342713XL
113-3653EA 137 CHF
113-3653 113-3654 113-3655 113-3651 113-3656 113-3640 KWIN1001341713XL 113-3647 113-3648 113-3649 113-3639 113-3650 113-3652 KWIN1001342713XL
Warnschutz-Sweatshirt
Arbeitskleidung
Sweatshirt aus 50% Polyester und 50% Baumwolle. Mit Reflexstreifen für bessere Sichtbarkeit.
  • Kurzer Reißverschluss bis zum oberen Kragenrand, mit Kinnschutz
  • Handytasche mit Reißverschluss und Öffnung und Schlaufe für Kopfhörer
  • Rippbündchen an Bund und Armabschluss
Gewicht: 300 g/m²
EN 471 (Klasse 2 für Gr. XS/S; Klasse 3 für Gr. M - 2XL)
Zertifizierungen: EN 471 (Klasse 2 für Gr. XS/S; Klasse 3 für Gr. M - 2XL)
Order Now
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable
Anwendungsbereich Outfit Outdoor
Riskobereich HiVis
Geschlecht Für Herren
Arm- oder Beinlänge Lang
Verschlussart Reißverschluss
Stoff 50% Polyester und 50% Cotton
Gewicht 300 g/m²