Lebensmittel- und Hygienekittel für Damen
Lieferant: FRISTADS KANSAS
1004659002XL 100465900L 100465900M 100465900S 100465900XL 100465900XS
KWIN1004659002XLEA 102 CHF
KWIN1004659002XL KWIN100465900L KWIN100465900M KWIN100465900S KWIN100465900XL KWIN100465900XS
Lebensmittel- und Hygienekittel für Damen
Arbeitskleidung
Langer, leichter Hygiene-Kittel aus 100 % Baumwolle.
  • Druckknöpfe
  • Zwei Vorder- und Brusttaschen
  • Verstellbare Armabschlüsse
Gewicht: 220 g/m²