Lebensmittel- und Hygienekittel
Lieferant: FRISTADS KANSAS
1004649002XL 100464900L 100464900M 100464900S 100464900XL 100464900XS
KWIN1004649002XLEA 102 CHF
KWIN1004649002XL KWIN100464900L KWIN100464900M KWIN100464900S KWIN100464900XL KWIN100464900XS
Lebensmittel- und Hygienekittel
Arbeitskleidung
Langer, leichter Hygiene-Kittel aus 100 % Baumwolle.
  • Druckknöpfe
  • Zwei Vorder- und Brusttaschen
  • Verstellbare Armabschlüsse
  • Seitenschlitze
Gewicht: 220 g/m²