Arbeitswesten, Fristads® PR54-521, Design B, Dunkelgrau
Lieferant: Fristads Kansas Group
Fristads®
113-03804EA 0 CHF
113-03804 113-03803 113-03802 113-03801 113-03800 113-03815 113-03814 113-03813 113-03812 113-03779 113-03811 113-03810 113-5297 113-5296 113-5299 113-03809 113-5298 113-03808 113-03807 113-5295 113-03806 113-03805 113-03785 113-03784 113-03783 113-03782 113-03781 113-03780 113-03826 113-03825 113-03824 113-03823 113-03822 113-03789 113-03821 113-03788 113-03787 113-03820 113-03786 113-03819 113-03818 113-03817 113-03816 113-5305 113-5304 113-5307 113-5306 113-5301 113-5300 113-5303 113-5302 113-03796 113-03795 113-03794 113-03793 113-5309 113-03792 113-5308 113-03791 113-03790 113-03799 113-03798 113-03797 113-5310 113-5316 113-5315 113-5318 113-5317 113-5312 113-5311 113-5314 113-5313
Arbeitswesten, Fristads® PR54-521, Design B, Dunkelgrau
Arbeitskleidung
Weste aus 65% Polyester und 35% Baumwolle; aufgerauhte Innenseite.
  • Reißverschluss; 2 Brusttaschen mit Patte; Vordertaschen; Innentasche
  • Rückenfalten, verstellbar durch Druckknöpfe im Bund, Kunststoffdruckknöpfe
  • Farblich abgesetzt: Oberkragen, Unterkante Reißverschlussblende, Taschenkanten und Feld vorne und hinten
Materialgewicht: 260 g/m²
Grundfarbe: dunkelgrau