Industrie-Jacke, Fristads® PR54-420, Design A, Royalblau
Lieferant: FRISTADS KANSAS
8475301312XL 847530131L 847530131M 847530131S 847530131XL 847530131XS 8475302102XL 847530210L 847530210M 847530210S 847530210XL 847530210XS 8475302312XL 847530231L 847530231M 847530231S 847530231XL 847530231XS 8475303312XL 847530331L 847530331M 847530331S 847530331XL 847530331XS 8475304402XL 847530440L 847530440M 847530440S 847530440XL 847530440XS 8475305202XL 847530520L 847530520M 847530520S 847530520XL 847530520XS 8475305302XL 847530530L 847530530M 847530530S 847530530XL 847530530XS 8475305392XL 847530539L 847530539M 847530539S 847530539XL 847530539XS 847530640L 847530640M 847530640S 847530640XL 847530640XS 8475307302XL 847530730L 847530730M 847530730S 847530730XL 847530730XS 8475309402XL 847530940L 847530940M 847530940S 847530940XL 847530940XS 8475309412XL 847530941L 847530941M 847530941S 847530941XL 847530941XS
113-4992EA 0 CHF
113-4992 113-03158 113-03159 113-03160 113-4991 113-03161 113-4988 113-03150 113-03151 113-03152 113-4987 113-03153 113-4994 113-03162 113-03163 113-03164 113-4993 113-03165 113-4996 113-03166 113-03167 113-03168 113-4995 113-03169 113-4998 113-03170 113-03171 113-03172 113-4997 113-03173 113-4980 113-03130 113-03131 113-03132 113-4979 113-03133 113-03490 113-03138 113-03139 113-03140 113-03489 113-03141 113-4982 113-03134 113-03135 113-03136 113-4981 113-03137 113-03142 113-03143 113-03144 113-4983 113-03145 113-4986 113-03146 113-03147 113-03148 113-4985 113-03149 113-5000 113-03174 113-03175 113-03176 113-4999 113-03177 113-4990 113-03154 113-03155 113-03156 113-4989 113-03157
Industrie-Jacke, Fristads® PR54-420, Design A, Royalblau
Arbeitskleidung
Robuste Jacke aus 65% Polyester, 35% Baumwolle, mit aufgerauter Innenseite.
  • Reißverschluss
  • Zwei Brusttaschen mit Patte, zwei Vordertaschen, Ärmeltasche, Telefontasche, Bleistifttasche, Innentasche
  • Rückenfalten, verstellbare Bundweite, Kunststoffdruckknöpfe
  • Farblich abgesetzt: Oberkragen, Unterkante Reißverschlussblende und Taschenkanten
Gewicht: 260 g/m²
Grundfarbe: royalblau