Damen-Bundhose, Fristads®, Industrie-Line, P154-278
Lieferant: FRISTADS KANSAS
10042694134 10042694136 10042694138 10042694140 10042694142 10042694144 10042694146 10042694148
113-4017EA 68.9 CHF
113-4017 113-4018 113-4019 113-4020 113-4021 113-4022 113-4023 113-4024
Damen-Bundhose, Fristads®, Industrie-Line, P154-278
Arbeitskleidung
Arbeitshose für Damen aus 65 % Polyester und 35 % Baumwolle.
  • Mit zwei Vordertaschen, Gesäßtasche mit Druckknopf
  • Beintasche mit Patte und Handytasche, Bleistifttaschen und Zollstocktasche
  • Verstellbare Bundweite
  • Hosenschlitz mit Reißverschluss
Materialgewicht: 260 g/m²