Warnschutz-Regen-Bundhose, Bitoray
Lieferant: SIOEN
199A/FC1/S 199A/FC1/M 199A/FC1/L 199A/FY1/S 199A/FY1/M 199A/FY1/L 199A/FY1/1XL 199A/FY1/2XL 199A/FY1/3XL 199A/FR1/S 199A/FR1/M 199A/FR1/L 199A/FR1/1XL 199A/FR1/2XL 199A/FR1/3XL 199A/FC1/1XL 199A/FC1/2XL 199A/FC1/3XL
113-5873EA 66.6 CHF
113-5873 113-5872 113-5871 113-5879 113-5878 113-5877 113-5865 113-5866 113-5867 113-5876 113-5875 113-5874 113-5868 113-5869 113-5870 113-5862 113-5863 113-5864
Warnschutz-Regen-Bundhose, Bitoray
Arbeitskleidung
Leichte Rundbundhose mit Gummizug. Aus Siopor Regular, einem Polyester-Gewebe (Plattbindung) mit PU-Beschichtung. Die Innenseite ist mit festem Polyamid-Futter ausgestattet.
  • Wasserabstoßende Ausrüstung an der Außenseite, wasserdampf-durchlässige Beschichtung an der Innenseite
  • Wasserdicht, winddicht und atmungsaktiv
  • Bandverschweißte Nähte
  • Unterbeinverengung mittels Druckknöpfen
  • Elastischer Gummizug im Bund
Gewicht: 155 g/m²
Zertifizierungen: EN ISO 20471:2013 + A1:2016, EN 343:2019 (34X)