Warnschutz-T-Shirts, Klasse 2
Lieferant: FRISTADS KANSAS
101010130L 101010130XL 101010130XS 101010130S 101010130M 1010101302XL 1010101303XL 101010230L 101010230M 101010230XL 1010102302XL 1010102303XL 101010230S 101010230XS
KWIN101010130LEA 63 CHF
KWIN101010130L KWIN101010130XL KWIN101010130XS KWIN101010130S KWIN101010130M KWIN1010101302XL KWIN1010101303XL KWIN101010230L KWIN101010230M KWIN101010230XL KWIN1010102302XL KWIN1010102303XL KWIN101010230S KWIN101010230XS
Warnschutz-T-Shirts, Klasse 2
Arbeitskleidung
T-Shirt mit Nackenband, gefertigt aus 100 % Polyester.
  • Reflexstreifen
  • Kurze Ärmel
Gewicht: 180 g/m²
Zertifizierungen: EN 471 (2-2)