Warnschutz-Bundhose, Bastogne 6361
Lieferant: Sioen
Flexothane® Essential
113-5981EA 56.2 CHF
113-5981 113-5980 113-5979 SIOE6361/FC1/3XL 113-5976 113-5975 113-5978 113-5977 113-5983 113-5982 113-5985 113-5984
Warnschutz-Bundhose, Bastogne 6361
Arbeitskleidung
Rundbundhose mit Gummizug und hochfrequenz-verschweißten Nähten. Aus Flexothane Essential, einem Polyester-Gewirk mit PU-Beschichtung.
  • Wasserdicht und feuchtigkeitsregulierend
  • Beinweite mittels Druckknopf verstellbar
  • Mit Reflexstreifen
Gewicht: 170 g/m²
Zertifizierungen: EN 471 (1-2), ENV 343 (3-1)