Regen-Latzhose, Bandung 6620
Lieferant: SIOEN
6620/A41/M 6620/Y58/S 6620/Y58/M 6620/Y58/L 6620/Y58/1XL 6620/Y58/2XL 6620/Y58/3XL 6620/A41/S 6620/A41/L 6620/A41/1XL 6620/A41/2XL 6620/A41/3XL 6620/B90/S 6620/B90/M 6620/B90/L 6620/B90/1XL 6620/B90/2XL 6620/B90/3XL
113-07139EA 50.5 CHF
113-07139 113-07143 113-07142 113-07141 113-07153 113-07154 113-07155 113-07140 113-07138 113-07147 113-07148 113-07149 113-07152 113-07151 113-07150 113-07144 113-07145 113-07146
Regen-Latzhose, Bandung 6620
Arbeitskleidung
Latzhose mit erhöhtem Rückenteil und elastischen Hosenträger mit PVC-Knöpfen und -Schnallen. Aus Flexothane Essential, einem Polyester-Gewirk mit PU-Beschichtung.
  • Wasser- und winddicht
  • Geschmeidiges, elastisches Material: Hoher Tragekomfort
  • Leicht und geräuscharm
  • Unterbeinverengung mittels Druckknöpfen
Gewicht: 170 g/m²
Zertifizierungen: ENV 343 (3-1)