Warnschutz-Winterhose, gefüttert, 2034 PP
Lieferant: FRISTADS KANSAS
100984396L 1009842713XL 100984271L 100984271M 100984271S 100984271XL 100984271XS 1009842712XL 1009843963XL 100984196S 100984396M 100984396S 100984396XL 1009843962XL 100984196XL 100984196M 100984196L 1009841963XL 1009841962XL 100984171XS 100984171XL 100984171S 100984171M 100984171L 1009841713XL 1009841712XL 100984196XS 100984396XS
KWIN100984396LEA 207 CHF
KWIN100984396L KWIN1009842713XL KWIN100984271L KWIN100984271M KWIN100984271S KWIN100984271XL KWIN100984271XS KWIN1009842712XL KWIN1009843963XL KWIN100984196S KWIN100984396M KWIN100984396S KWIN100984396XL KWIN1009843962XL KWIN100984196XL KWIN100984196M KWIN100984196L KWIN1009841963XL KWIN1009841962XL KWIN100984171XS KWIN100984171XL KWIN100984171S KWIN100984171M KWIN100984171L KWIN1009841713XL KWIN1009841712XL KWIN100984196XS KWIN100984396XS
Warnschutz-Winterhose, gefüttert, 2034 PP
Arbeitskleidung
Bundhose aus schmutz-, öl- und wasserabweisendem Fristads Polydex®, 100 % Polyester. Mit Steppfutter.
  • Zei Vordertaschen, zwei Gesäßtaschen mit Patte
  • Zollstocktasche
  • Beintasche mit Patte
  • Reißverschluss im Bein
  • Bund mit Gummizug und Gürtelschlaufen
  • Beinweite an der Unterkante verstellbar
Gewicht: 270 g / m² (Oberstoff); 130 g / m² (Futter)
Zertifizierungen: EN 471 (2-2)