Schweißer-Overall, Flam
Lieferant: FRISTADS KANSAS
1003385402XL 100338540L 100338540M 100338540S 100338540XL
113-3915EA 323 CHF
113-3915 113-3916 113-3917 113-3918 113-3914
Schweißer-Overall, Flam
Arbeitskleidung
Schützender Overall aus FLAM-Gewebe (75 % Baumwolle 25 % Polyester), welches aufgrund des eingesetzten Flammschutzmittels einen dauerhaften Schutz vor offenen Flammen und Hitzequellen bietet.
  • Verdeckter Zwei-Wege-Reißverschluss und Knöpfe bis zum oberen Kragenrand
  • Zwei Brusttaschen mit Patte – eine mit Stiftschlaufen, Innentasche mit Handytasche und Schlaufe für Kopfhörer; zwei Vordertaschen
  • Gesäßtaschen und Beintasche mit Patte und verdeckten Druckknöpfen, Zollstocktasche mit extra Tasche
  • Vorgeformte Knie mit Knietaschen
  • Verstellbare Armabschlüsse mit