Allzweckhandschuhe, Dexgrip
Lieferant: HONEYWELL SAFETY
2094140/10 2094140/8 2094140/9
DALL2094140/10EA 12.2 CHF
DALL2094140/10 DALL2094140/8 DALL2094140/9
Allzweckhandschuhe, Dexgrip
Handschuhe
These knitted cotton/polyamide gloves feature a crinkled latex coating on palm and fingers and a knitted wrist.
  • Knitting technique helps to obtain a glove that conforms snugly to the hand and provides good dexterity
  • Cotton thread absorbs perspiration thus provides added comfort
  • Ventilated back improves glove's breathability
  • Crinkled latex coating provides resistance to abrasion and perforation as well as an excellent grip
Ideal für den Umgang mit rutschigen, feuchten oder nicht fettigen Teilen sowie für Bauwesen, Transport, Logistik, Müllentsorgung und Landwirtschaft.
Gauge: 10 Thickness: 1,5 / 1,8 mm
EN 388 (2142), EN 407 (X2XXXX); Cat. II
Zertifizierungen: EN 388:2016 (2142X), EN 407 (X2XXXX); Kat. II