Schutzbrille, Muria
Lieferant: Delta Plus
111-0905EA 9.1 CHF
111-0905
Schutzbrille, Muria
Vollsichtbrillen
Diese Brille hat einen transparenten PVC-Rahmen und PC-Gläser zum Schutz gegen Einschläge mit mittlerer Energie (Einschlag 120 m/s), während Schleifarbeiten.
  • Gewebtes Elastikband
  • Direkte Belüftung
  • Weicher PVC-Nasensteg
Gewicht: 60 g
Zertifizierungen: Zertifiziert gemäß EN 166 1 BT / BT.