Anstoßkappen mit hoher Sichtbarkeit, CoolCap
Lieferant: CENTURION SAFETY PRODUCTS
S38HVO S38HVY
111-1678EA 43.4 CHF
111-1678 111-1679
Anstoßkappen mit hoher Sichtbarkeit, CoolCap
Schutzhelme Anstoßkappen
Diese Kappe aus Polyester ist über einer ABS-Auskleidung angebracht, bietet so einen leichten Kopfschutz wo eine hohe Schlagfestigkeit nicht nötig ist, aber so gegen Kratzer und leichte Stöße vorsorgt. Ideal für die Automobil- und Flugindustrie, für Transport, Verschiffung und Gleisarbeiten.
  • Innenkappe aus leichtem ABS
  • Besonders luftdurchlässig durch weitmaschiges Gewebe an den Seiten
  • Entfernbare Schaumseiteneinsätze haben eine 45% höhere Schlagabsorbierfähigkeit als Standard-ABS-Zwischenlagen
  • Leuchtende Farben für bessere Sichtbarkeit
Für Kopfgrößen 54 - 59 cm
Gewicht: 155 g
Zertifizierungen: EN 812