Operationshandschuhe, Polyisopren, steril, Vasco® OP free
Lieferant: B. Braun
9208313 9208330 9208356
BRAU9208313EA 869 CHF
BRAU9208313 BRAU9208330 BRAU9208356
Operationshandschuhe, Polyisopren, steril, Vasco® OP free
Handschuhe
Diese anatomisch geformten Handschuhe wurden speziell für die höchsten Anforderungen im Operationssaal und für aseptische Arbeitsverfahren hergestellt. Spezielle Spülverfahren und eine netzähnliche Struktur des Innenfutters erleichtern das Anziehen von einem als auch von zwei Handschuhen übereinander. Das ergonomische Design garantiert eine perfekte Passform und hohen Komfort und verhindert die Ermüdung der Hände.
  • Ungepudert, mikrogeraute Oberfläche
  • Latexfreie innere Polymerbeschichtung für leichtes Anziehen
  • Die konische Manschette mit Rollrand garantiert einen sicheren Übergang zum Kittel und passt sich gut dem Handgelenk an
  • Hervorragende Nass- und Trockengriffigkeit und hohe Akzeptanz in der Chirurgie
  • Fühlt sich an wie eine zweite Haut; die Empfindlichkeit wird auch beim Tragen von zwei Handschuhen nicht beeinträchtigt
  • Sensibilisierende Stoffe werden durch die aufwendige Oberflächenbehandlung auf ein Minimum reduziert; dadurch weisen die Handschuhe eine ausgezeichnete Hautverträglichkeit auf
Length: 270 - 285 mm
Thickness (single wall): 0,26 mm (finger), 0,19 mm (palm), 0,175 mm (cuff)
Colour: Beige
EN 455 (1-4), EN 374-3; AQL 1,0
Zertifizierungen: EN 455, EN ISO 374-1 Typ B (KPTMS), EN ISO 374-5 VIRUS, EN 421; Kat. III; AQL 0,65
Verpackung: Ein Paar mit gefalteten Manschetten verpackt in sterilem Peel-Pack. 40 Paar pro Box.