Chemikalienbeständige Overalls, KLEENGUARD* A71
Lieferant: KIMBERLY CLARK
96760 96770 96790 96800 96780
113-6390EA 508 CHF
113-6390 113-6391 113-6393 113-6394 113-6392
Chemikalienbeständige Overalls, KLEENGUARD* A71
Einweg-Kleidung
Diese Einweg-Overalls aus Laminatschutzfilm und Vlies schützen vor Hochdruck-Wasserstrahlen, anorganischen Säuren und Basen und einer Vielzahl von organischen Chemikalien. Das Vliesgewebe ist antistatisch und silikonfrei, was bei Arbeiten an lackierten oder empfindlichen Oberflächen wichtig ist.
  • Fusselarm und silikonfrei für kritische Bereiche
  • Überklebte Saumnähte für hohe Festigkeit, die Hochdruck-Wasserstrahlen standhält
  • Mit Kapuze und Reißverschluss mit Klappabdeckung
Farbe: Gelb
Zertifizierungen: Typ 3/4/5, EN 1149-1, EN 14126, EN 1073-2, Kat. III