Zubehör für Ultratiefkühlschränke
Lieferant: Thermo Scientific
FLN300D FCO300D FLN4567 FLN300V FLN300A FCO4567 FCO300W FLN300W LN4567 FCO300A FCO300V FCO456LEV FLN456LEV LNTSXU
HERAFLN300DEA 3170 CHF
HERAFLN300D HERAFCO300D HERAFLN4567 471-1234 HERAFLN300A HERAFCO4567 HERAFCO300W HERAFLN300W HERALN4567 HERAFCO300A 471-1235 471-1232 471-1233 HERALNTSXU
Zubehör für Ultratiefkühlschränke
Gefriergeräte Ultratiefkühlgeräte
Sorgen Sie für optimale Sicherheit kritischer Proben durch den Einsatz von Thermo Scientific™ CO₂- und LN2-Backupsystemen für Ultratiefkühlgeräte, zur Verwendung mit Thermo Scientific™ TSX, Forma™, HERAfreeze™, Revco™ und TS-Serie-Gefriergeräten.
  • LN₂-Backupsystem hält Temperatur bis zu –80 °C mit flüssigem Stickstoff, CO₂-Backupsystem hält Temperatur bis zu –67 °C mit CO₂
LN₂-Backupsystem: Bei einer LN₂-Notkühlung genügt ein mobiler Tank, wenn sichergestellt ist, dass der Füllstand regelmäßig aufgefüllt wird. Der Versorgungsdruck muss unter ~2,5 bar liegen, dieser ist bei mobilen Tanks meist direkt gegeben, bei zentralen Ringleitungen, die in der Größenordnung von 4 bar betrieben werden, ist ein vorgeschalteter LN₂-Druckminderer erforderlich.
CO₂-Backupsystem: Für die CO₂-Versorgung sind Flaschen/Zylinderbatterien oder Großraumtanks möglich, allerdings muss sichergestellt werden, dass das CO₂ aus der Flüssigphase entfernt wird (Steigrohrflaschen).