Beutel, Sicherheitsbeutel, SP Bel-Art
Lieferant: Bel-Art Products, a part of SP
BELAH132340000EA 522 CHF
BELAH132340000
Beutel, Sicherheitsbeutel, SP Bel-Art
Beutel Entsorgungsbeutel
Der Beutel ist schwer zu durchstechen und bietet Schutz vor Schnittverletzungen durch kontaminierte scharfe Gegenstände. Praktisch für Labore, Kliniken und Arztpraxen. Mit dem Poxygrid®-Sicherheitsbeutelständer zur einfachen Sammlung auf dem Tisch.
  • Solider Papierbeutel
  • Bleibt in einer ovalen Form geöffnet durch das Falten der Bodenflügel
  • Nach dem Befüllen die Flügel an der Oberseite an Ort und Stelle schließen zur sicheren Entsorgung
  • Mit breitem Biohazard-Symbol bedruckt