Pulverspatel
Lieferant: RSG
037.185 037.130 037.150 037.210
231-1411EA 11.8 CHF
231-1411 231-0544 231-0545 231-0546
Pulverspatel
Spatel
Edelstahl.
  • Mit Rundstiel, ein flaches und ein abgerundetes löffelförmiges Spatelende
  • Gerade Form
  • Sehr gute Temperaturbeständigkeit, autoklavierbar
  • Gute Chemikalienbeständigkeit