Tetracyclin Hydrochlorid, Supelco®
Lieferant: Merck
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
31741-250MGEA 67 CHF
31741-250MG
Tetracyclin Hydrochlorid, Supelco®
Tetracyclin Hydrochlorid
Formel: C₂₂H₂₅ClN₂O₈
MW: 480,9 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00078142
CAS-Nummer: 64-75-5
EINECS: 200-593-8