Tetracyclin Hydrochlorid
Lieferant: Roth Carl
|
Achtung
|
0237.1
0237.2
0237.3
ROTH0237.1EA
94.7
CHF
ROTH0237.1
ROTH0237.2
ROTH0237.3
Tetracyclin Hydrochlorid
Tetracyclin Hydrochlorid
Formel:
C₂₂H₂₅ClN₂O₈ MW: 480.9 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00078142 CAS-Nummer: 64-75-5 EINECS: 200-593-8 |