Tetracyclin Hydrochlorid
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
Achtung
PROOMM0452.00EA 2120 CHF
PROOMM0452.00
Tetracyclin Hydrochlorid
Tetracyclin Hydrochlorid
Formel: C₂₂H₂₅ClN₂O₈
MW: 480,9 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00078142
CAS-Nummer: 64-75-5
EINECS: 200-593-8