Tetracyclin Hydrochlorid
Lieferant: EUROCLONE
Achtung
EMR230025 EMR230050 EMR230100
EURLEMR230025EA 0 CHF
EURLEMR230025 EURLEMR230050 EURLEMR230100
Tetracyclin Hydrochlorid
Tetracyclin Hydrochlorid
Formel: C₂₂H₂₅ClN₂O₈
MW: 480.9 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00078142
CAS-Nummer: 64-75-5
EINECS: 200-593-8