Tetracyclin Hydrochlorid
Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
Achtung
EDQMT0600000EA 207 CHF
EDQMT0600000 EHERC17396150
Tetracyclin Hydrochlorid
Tetracyclin Hydrochlorid
Formel: C₂₂H₂₅ClN₂O₈
MW: 480,9 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00078142
CAS-Nummer: 64-75-5
EINECS: 200-593-8