Tetracyclin Hydrochlorid
Lieferant: PanReac AppliChem
Achtung
A2228.0025EA 90.3 CHF
A2228.0025
Tetracyclin Hydrochlorid
Tetracyclin Hydrochlorid
Formel: C₂₂H₂₅ClN₂O₈
MW: 480,9 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00078142
CAS-Nummer: 64-75-5
EINECS: 200-593-8