Tetracyclin Hydrochlorid kann als sekundärer Standard genutzt werden
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
233105000 233100025
ACRO233105000EA 81.2 CHF
ACRO233105000 ACRO233100025
Tetracyclin Hydrochlorid kann als sekundärer Standard genutzt werden
Tetracyclin Hydrochlorid
Formel: C₂₂H₂₅ClN₂O₈
MW: 480,9 g/mol
Melting Pt: 223 °C (dec.)
Lager Temperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00078142
CAS-Nummer: 64-75-5
EINECS: 200-593-8
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Purity ≥80 % (as is, calculated)