Tetracyclin
Lieferant: EUROCLONE
EMR229025 EMR229100 EMR229250
EURLEMR229025EA 0 CHF
EURLEMR229025 EURLEMR229100 EURLEMR229250
Tetracyclin
Tetracyclin
Formel: C₂₂H₂₄N₂O₈
MDL Number: MFCD00151232
CAS-Nummer: 60-54-8
EINECS: 200-481-9