Bradford Protein Assay, Proteomik-Qualität
Lieferant: VWR
VWR®
M172-1LEA 370 CHF
M172-1L M173-KIT
Bradford Protein Assay, Proteomik-Qualität
Tests Proteintests
Der Bradford Protein Assay ist der bevorzugte colorimetrische Assay zur Bestimmung der Gesamtproteinkonzentration. Die auf einer komplexen Formation zwischen grundlegenden und aromatischen Aminosäureresten mit dem Farbstoff Coomassie® Brilliant-Blau G-250 beruhende Bradford-Methode ist einfacher, schneller und empfindlicher als die Lowry-Methode.
  • Empfindlich, schnell und konsistent
  • Standardprotokoll zum Messen von Konzentrationen von 10 bis 100 μg
  • Microassay-Protokoll zum Messen von Konzentrationen von 1 bis 10 μg
Lieferumfang: Each kit includes Bradford Reagent (1 L) and bovine albumin standard, 0,5 mg/ml (1,5 ml). Bradford Reagent and BSA standard solution are also available separately.