TBS-Puffer-Lösung 10fach konzentriert (TRIS-gepufferte Salzösung) mit Phenolrot pH 7,4
Lieferant: Cayman Chemical
600220-250
600220-500
600220-1
CAYM600220-250EA
91.4
CHF
CAYM600220-250
CAYM600220-500
CAYM600220-1
TBS-Puffer-Lösung 10fach konzentriert (TRIS-gepufferte Salzösung) mit Phenolrot pH 7,4
Puffer
Elektrophorese-Puffer
Waschpuffer
250 mM Tris-base, pH 7,4, 1,37 M sodium chloride, containing 27 mM KCl, 0,4 mM phenol red.
Suggested storage (long term) temperature: 4 °C.