Cyclohexylisocyanid 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
158400010 158400050 158400250
ACRO158400010EA 52.3 CHF
ACRO158400010 ACRO158400050 ACRO158400250
Cyclohexylisocyanid 99%
Cyclohexylisocyanid
Formel: C₇H₁₁N
Siedepunkt: 173…176 °C (760 mmHg)
Dichte: 0.89 g/cm³
Flash-Pt: 77 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00003839
CAS-Nummer: 931-53-3
EINECS: 213-238-7
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4490 to 1.4520 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
UV at 500 nm A: ≤0.02
pH 8.5 to 9.6 (10 % in water)
Titration with HClO4 ≥98.5 %