Hygromycin B
Lieferant: Molekula
Gefahr
MOLE38888840-100MGEA 0 CHF
MOLE38888840-100MG
Hygromycin B
Hygromycin B
Formel: C₂₀H₃₇N₃O₁₃
MW: 527,5 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD06795479
CAS-Nummer: 31282-04-9
EINECS: 250-545-5
UN: 3462
ADR: 6.1,I