Ampicillin Natriumsalz
Lieferant: Roth Carl
Gefahr
Synonyms: D(-)-α-Aminobenzylpenicillin Sodium Salt, Ampicillin Na, Ampicillin sodium salt, D-(−)-α-Aminobenzylpenicillin sodium salt Ampicillin sodium salt
K029.1 K029.2
ROTHK029.1EA 35.75 CHF
ROTHK029.1 ROTHK029.2
Ampicillin Natriumsalz
Ampicillin Natriumsalz
Formel: C₁₆H₁₈N₃NaO₄S
MW: 371,39 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00064313
CAS-Nummer: 69-52-3
EINECS: 200-708-1