Ampicillin Natriumsalz
Lieferant: G Bioscienes
Gefahr
A051-BEA 106 CHF
A051-B
Ampicillin Natriumsalz
Ampicillin Natriumsalz
Formel: C₁₆H₁₈N₃NaO₄S
MW: 371,39 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00064313
CAS-Nummer: 69-52-3
EINECS: 200-708-1