Ampicillin Natriumsalz
Lieferant: EUROCLONE
Gefahr
EMR093010 EMR093025 EMR093100
EURLEMR093010EA 0 CHF
EURLEMR093010 EURLEMR093025 EURLEMR093100
Ampicillin Natriumsalz
Ampicillin Natriumsalz
Formel: C₁₆H₁₈N₃NaO₄S
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00064313
CAS-Nummer: 69-52-3
EINECS: 200-708-1