Ampicillin Natriumsalz, Millipore®
Lieferant: Merck Millipore Calbiochem
Gefahr
171257-10EA 255 CHF
171257-10
Ampicillin Natriumsalz, Millipore®
Ampicillin Natriumsalz
Formel: C₁₆H₁₈N₃NaO₄S
MW: 371,39 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00064313
CAS-Nummer: 69-52-3
EINECS: 200-708-1