Ampicillin Natriumsalz
Lieferant: PanReac AppliChem
Gefahr
Synonyms: D(-)-α-Aminobenzylpenicillin Sodium Salt, Ampicillin Na, Ampicillin sodium salt, D-(−)-α-Aminobenzylpenicillin sodium salt Ampicillin sodium salt
A6352.0025 A6352.0250
A6352.0025EA 219 CHF
A6352.0025 A6352.0250
Ampicillin Natriumsalz
Ampicillin sodium salt
Formel: C₁₆H₁₈N₃NaO₄S
MW: 371,39 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00064313
CAS-Nummer: 69-52-3
EINECS: 200-708-1