Dextransulfat Natriumsalz, M.M. ~ 40,000
Lieferant: PanReac AppliChem
A3261.0100EA 0 CHF
A3261.0100 A3261.0250
Dextransulfat Natriumsalz, M.M. ~ 40,000
Dextran sulphate sodium salt
Formel: (C₆H₇Na₃O₁₄S₃)n
MDL Number: MFCD00081551
CAS-Nummer: 9011-18-1