Hygromycin B 50 mg/ml in wässriger Lösung
Lieferant: Roth Carl
Synonyms: (3aS,3'R,4S,4'S,5'R,6R,6'R,7S,7aS)-4-(((1R,2S,3R,5S,6R)-3-Amino-2,6-dihydroxy-5-(methylamino)cyclohexyl)oxy)-6'-((S)-1-amino-2-hydroxyethyl)-6-(hydroxymethyl)octahydro-3aH-spiro[[1,3]dioxolo[4,5-c]pyran-2,2'-pyran]-3',4',5',7-tetraol
CP12.2 CP12.1
ROTHCP12.2EA 258 CHF
ROTHCP12.2 ROTHCP12.1
Hygromycin B 50 mg/ml in wässriger Lösung
Hygromycin B
Formel: C₂₀H₃₇N₃O₁₃
MDL Number: MFCD06795479
CAS-Nummer: 31282-04-9
ADR: 6.1,II