IPTG (Isopropyl-β-D-thiogalactopyranosid) (nicht tierischen Ursprungs) ≥98%, Ultrareine Qualität
Lieferant: VWR Chemicals
Achtung
Synonyms: IPTG
N679-10GEA 764 CHF
N679-10G
IPTG (Isopropyl-β-D-thiogalactopyranosid) (nicht tierischen Ursprungs) ≥98%, Ultrareine Qualität
IPTG (Isopropyl-β-D-thiogalactopyranosid)
Frei von tierischen Stoffen. Dioxan frei.
Formel: C₉H₁₈O₅S
MW: 238,31 g/mol
Siedepunkt: 402 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 109,5…110,5 °C
Lager Temperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00063273
CAS-Nummer: 367-93-1
EINECS: 206-703-0
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Abs.@300nm (5%, Wasser) < 0,15
Abs.@400nm (5%, Wasser) < 0,06
Dioxan-Test Entspricht
Aussehen Weißes, kristallines Pulver
Schmelzpunkt 110 - 114°C
Feuchtigkeit (KF) < 1 %
pH (5%, Wasser)@25°C 5-7
Reinheit > 98 %
Spezifische Rotation -34,5° bis -28,5°