G418
Lieferant: EUROCLONE
Achtung
Synonyms: G-418, (2R,3S,4R,5R,6S)-5-Amino-6-(((1R,2S,3S,4R,6S)-4,6-diamino-3-(((2R,3R,4R,5R)-3,5-dihydroxy-5-methyl-4-(methylamino)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-2-hydroxycyclohexyl)oxy)-2-((R)-1-hydroxyethyl)tetrahydro-2H-pyran-3,4-diol
EMR143001 EMR143005 EMR143010 EMR143025
EURLEMR143001EA 0 CHF
EURLEMR143001 EURLEMR143005 EURLEMR143010 EURLEMR143025
G418
G418
Formel: C₂₀H₄₀N₄O₁₀
MW: 496,552 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD30541267
CAS-Nummer: 49863-47-0