Präzisionsbutyrometer, ohne Stopfen
Lieferant: Funke-Gerber
GERB3150-CEA 29.9 CHF
GERB3150-C GERB3150-C-O GERB3150-O 614-0088
Präzisionsbutyrometer, ohne Stopfen
Butyrometer
Für Trink- und Kesselmilch, Skalenrückwand mattiert, Fehlertoleranz 0,025 %.