Thermoschüttler mit Kühlung, für Mikroröhrchen und Mikrotiterplatten, PCMT
Lieferant: Grant
Grant-bio
444-0938EA 2630 CHF
444-0938
Thermoschüttler mit Kühlung, für Mikroröhrchen und Mikrotiterplatten, PCMT
Schüttler Inkubationsschüttler
Kompakt-Thermoschüttler mit variabler Geschwindigkeit und Temperatur. Dieser Heiz- und Kühlthermoschüttler ermöglicht gleichzeitiges bzw. unabhängiges Aufheizen und Mischen. Das Gerät ist ideal für DNA- und RNA-Extraktionen, Probenvorbereitung, enzymatische Reaktionen, Prozesse und Extraktionen von Metaboliten aus zellulärem Material.
  • Kurze Aufheiz- und Abkühlzeiten von +4 bis +100 °C und Mischgeschwindigkeit von 250–1400 min-1
  • Gleichmäßige Mischung im gesamten Block und Temperaturgenauigkeit von ±0,1 °C bei 37 °C
  • Digitale Zeitschaltuhr, 1 min bis 96 h, mit akustischem Alarm
  • Zweizeiliges LCD-Display zeigt sowohl die Soll- als auch die Istwerte für Zeit, Temperatur und Drehzahl an
  • Kann bei 4 bis 40 °C (80 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend) in einem Inkubator, Kühlraum oder einer Arbeitsstation verwendet werden
Bestellinformation: Lieferung ohne Blöcke, es steht eine Auswahl an fünf austauschbaren Blöcken für 0,2, 0,5, 1,5 und 2,0 ml oder eine Mischung zur Verfügung, die separat bestellt werden müssen.