Kanamycinsulfat 50 mg/ml Lösung, Ultrareine Qualität
Lieferant: VWR Chemicals
E713-20MLEA 158 CHF
E713-20ML
Kanamycinsulfat 50 mg/ml Lösung, Ultrareine Qualität
Kanamycin sulphate
Kanamycin ist ein Aminoglycosid-Antibiotikum, das die Proteinsynthese in Gram-negativen und Gram-positiven Bakterien und in Mycoplasmen hemmt. Empfohlene Arbeitskonzentration: 30 µg/ml.
Formel: C₁₈H₃₈N₄O₁₅S
MW: 582,6 g/mol
MDL Number: MFCD00070253
CAS-Nummer: 25389-94-0
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Clarity PASS / Fail
Specific Gravity (20 °C) 1,0186 - 1,0427