Ladefarbstoffe für Nukleinsäuren
Lieferant: Avantor
VWR®
E190-5MLEA 63.6 CHF
E190-5ML
Ladefarbstoffe für Nukleinsäuren
Färbemittel Elektrophorese-Färbemittel
Der Ladefarbstoff wurde entwickelt, um das Laden von Nukleinsäuren in Agarosegelen zu optimieren. Er verleiht der Probe Farbe, um den Ladevorgang zu erleichtern und die Dichte der Probe zu erhöhen, um eine effiziente Probenverteilung in jeder Vertiefung zu gewährleisten. Der Farbstoff wandert unabhängig von der Probe, wodurch die Migration von Nukleinsäuren abgeschätzt werden kann.
  • Gebrauchsfertig
  • Kein Kontakt mit reizenden und schädlichen Farbstoffen
  • Frei von DNase, RNase und Protease
  • Funktionell und analytisch getestet