Protease Inhibitor Cocktail, für den allgemeinen Gebrauch
Lieferant: VWR Chemicals
M221-1MLEA
124
CHF
M221-1ML
M222-1ML
Protease Inhibitor Cocktail, für den allgemeinen Gebrauch
Zellkultur-Ergänzungen und -Zusätze
Beinhaltet eine Mischung von Protease-Inhibitoren: AEBSF, Aprotinin, E-64, Bestatin und Leupeptin. Jedes Gefäß kann in 1 ml deionisiertem Wasser zu einer 100X Lösung wiederhergestellt werden.
- Effectively preserves the native state of proteins
M222 mit EDTA