TE-Puffer-Lösung (TRIS-EDTA-Puffer) pH 8,0 für die Biotechnologie
Lieferant: VWR Chemicals
E112-100MLEA
62.3
CHF
E112-100ML
E112-500ML
TE-Puffer-Lösung (TRIS-EDTA-Puffer) pH 8,0 für die Biotechnologie
Puffer
Klonpuffer
Ready to use Tris-EDTA buffer.
- Composition: 10 mM Tris, 1 mM EDTA
- pH 8,0