6-Methoxy-3-(tributylstannyl)pyridin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Gefahr
M3112G1 AS51348G1 AS51348G5
XXXXM3112G1EA 0 CHF
XXXXM3112G1 ACTIAS51348G1 ACTIAS51348G5
6-Methoxy-3-(tributylstannyl)pyridin
6-Methoxy-3-(tributylstannyl)pyridin
Formel: C₁₈H₃₃NOSn
MDL Number: MFCD01319027
CAS-Nummer: 164014-93-1