2-Methoxy-6-(tributylstannyl)pyridin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Gefahr
M2524M500 M2524G1 AS50205G1 AS50205G5
XXXXM2524M500EA 0 CHF
XXXXM2524M500 XXXXM2524G1 ACTIAS50205G1 ACTIAS50205G5
2-Methoxy-6-(tributylstannyl)pyridin
2-Methoxy-6-(tributylstannyl)pyridin
Formel: C₁₈H₃₃NOSn
MDL Number: MFCD09025803
CAS-Nummer: 164014-94-2
UN: 2788
ADR: 6.1,II