5-Methoxy-3-(tributylstannyl)pyridin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Gefahr
M3123G1 AS51356G1 AS51356G5
XXXXM3123G1EA 0 CHF
XXXXM3123G1 ACTIAS51356G1 ACTIAS51356G5
5-Methoxy-3-(tributylstannyl)pyridin
5-Methoxy-3-(tributylstannyl)pyridin
Formel: C₁₈H₃₃NOSn
MDL Number: MFCD10699160
CAS-Nummer: 1204580-74-4